(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Penten-2-ol, (±)-1-Penten-4-ol, (±)-Allyl methyl carbinol
P1804-25G P1804-5G
TCIAP1804-25GEA 2350 NOK
TCIAP1804-25G TCIAP1804-5G
(±)-4-Penten-2-ol ≥99.0% (by GC)
(±)-4-Penten-2-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 116°C
Tetthet: 0,8362 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 30°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004556
CAS-nummer: 625-31-0
EINECS: 210-887-8
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&vid=e16c3fa7f0e9a9fd804ce5c97d9d3d4332cf9357&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %