Cinnamylalkohol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
C0362-25G C0362-500G
TCIAC0362-25GEA 245 NOK
TCIAC0362-25G TCIAC0362-500G
Cinnamylalkohol ≥97.0% (by GC)
Cinnamylalkohol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 250°C
Smeltepunkt: 31…34 °C
Tetthet: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 126 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002921
CAS-nummer: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Indeks: 14,02302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&vid=3f15329783a0eaf0f84b1449ef2f576197b96de4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %