(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B1001-25ML B1001-5ML
TCIAB1001-25MLEA 1675 NOK
TCIAB1001-25ML TCIAB1001-5ML
(±)-3-Butyne-2-ol ≥97.0% (by GC)
(±)-3-Butyne-2-ol
Formel: C₄H₆O
Kokepunkt: 110°C
Smeltepunkt: –12 °C
Tetthet: 0,895 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34°C
MDL nummer: MFCD00004541
CAS-nummer: 2028-63-9
EINECS: 217-978-1
FN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&vid=6d3538a4cc333e7160ffa74384d22f84bd675a3b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %