1-Methyl-2-pyridone ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Methylpyridin-2-ol, N-Methylpyridin-2-ol, 1-Methylpyridin-2(1H)-one, N-Methyl-2-pyridone
M0412-10G M0412-25G
TCIAM0412-10GEA 1125 NOK
TCIAM0412-10G TCIAM0412-25G
1-Methyl-2-pyridone ≥99.0% (by GC)
1-Methyl-2-pyridone
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 252°C
Smeltepunkt: 33 °C
Tetthet: 1,1321 g/cm³ (18 °C)
MDL nummer: MFCD00006520
CAS-nummer: 694-85-9
EINECS: 211-777-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c54ed3fc7dd72c9680f2d7af1cea398804f2ba82&vid=c54ed3fc7dd72c9680f2d7af1cea398804f2ba82&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %