4-tert-Butylpyrokatekol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
Synonymer:
4-(tert-Butyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechol
B0739-25G
B0739-500G
TCIAB0739-25GEA
220
NOK
TCIAB0739-25G
TCIAB0739-500G
4-tert-Butylpyrokatekol ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butylpyrokatekol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 53 °C Tetthet: 1,05 g/cm³ (60 °C) Flash punkt: 129 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002201 CAS-nummer: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 FN: 2811 ADR: 6.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 53.0 to 58.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |