2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
D1167-25G D1167-500G
TCIAD1167-25GEA 245 NOK
TCIAD1167-25G TCIAD1167-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥99.0% (by GC)
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Formel: C₈H₁₈O₂
MW: 146,23 g/mol
Kokepunkt: 127°C
Smeltepunkt: 85…88 °C
Tetthet: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004473
CAS-nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&vid=adcbbb3d6ed8af8b8c16a4df2c7dd6da929eb91d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency