Resveratrol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
R0071-1G R0071-5G R0071-25G
TCIAR0071-1GEA 380 NOK
TCIAR0071-1G TCIAR0071-5G TCIAR0071-25G
Resveratrol ≥99.0% (by GC)
Resveratrol
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Smeltepunkt: 260 °C
Tetthet: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00133799
CAS-nummer: 501-36-0
Merck Indeks: 14,08158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&vid=38b5115dabc40dd59d338f41e66aa9ddbc6cbab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %