2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methyl-2-propanethiol, tert-Butyl Mercaptan, tert-Butyl mercaptan, tert-Butylthiol
M0405-25ML M0405-500ML
TCIAM0405-25MLEA 260 NOK
TCIAM0405-25ML TCIAM0405-500ML
2-Methyl-2-propanethiol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-propanethiol
Formel: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Kokepunkt: 64°C
Smeltepunkt: –1°C
Tetthet: 0,78888 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –26°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004857
CAS-nummer: 75-66-1
EINECS: 200-890-2
FN: 2347
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,01579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&vid=be68907fc5fedf630cf2ca0e1fb0f18562d8b7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %