1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Hexamethyldisilazane
H0089-100ML H0089-500ML H0089-25ML
TCIAH0089-100MLEA 340 NOK
TCIAH0089-100ML TCIAH0089-500ML TCIAH0089-25ML
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan ≥96.0% (by GC)
1,1,1,3,3,3-Heksametyldisilazan
Formel: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
MW: 161,39 g/mol
MDL nummer: MFCD00008259
CAS-nummer: 999-97-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&vid=21417d818fc4f3244a0ffd76f7e32aaef315f6c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %