Etyl metansulfonat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
M0607-25G M0607-100G
TCIAM0607-25GEA 485 NOK
TCIAM0607-25G TCIAM0607-100G
Etyl metansulfonat ≥99.0% (by GC)
Etyl metansulfonat
Formel: C₃H₈O₃S
MW: 124,16 g/mol
Kokepunkt: 89°C
Tetthet: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 100°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007559
CAS-nummer: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,03827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8df7444f7a2aa40c9efcc09d52e476d0baebb8aa&vid=8df7444f7a2aa40c9efcc09d52e476d0baebb8aa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %