o-Terfenyl ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-Phenylbiphenyl, 1,2-Terphenyl, 2-Phenyl-1,1'-biphenyl, 1,2-Diphenylbenzene, 1,1:2,1-Terphenyl
T0019-25G T0019-500G T0019-100G
TCIAT0019-25GEA 515 NOK
TCIAT0019-25G TCIAT0019-500G TCIAT0019-100G
o-Terfenyl ≥99.0% (by GC)
o-Terfenyl
Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Kokepunkt: 332°C
Smeltepunkt: 54…56 °C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003055
CAS-nummer: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&vid=e463e4f9bd18c4098c8e27f88d77a082fa363681&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency