1,3-Dioxane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: m-Dioxane, 1,3-Dioxacyclohexane
D0859-25ML D0859-500ML D0859-100ML
TCIAD0859-25MLEA 915 NOK
TCIAD0859-25ML TCIAD0859-500ML TCIAD0859-100ML
1,3-Dioxane ≥98.0% (by GC)
1,3-Dioxane
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokepunkt: 105°C
Smeltepunkt: –74,2 °C
Tetthet: 1,0399 g/cm³ (15 °C)
Flash punkt: 1°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006566
CAS-nummer: 505-22-6
EINECS: 208-005-1
FN: 1165
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&vid=9f9a2189056255e552d54252f16c1eb012d0d440&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %