Tetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T0110-25ML T0110-500ML T0110-100ML
TCIAT0110-25MLEA 220 NOK
TCIAT0110-25ML TCIAT0110-500ML TCIAT0110-100ML
Tetrahydropyran ≥98.0% (by GC)
Tetrahydropyran
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Smeltepunkt: –44,2 °C
Tetthet: 0,881 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -20°C
MDL nummer: MFCD00006585
CAS-nummer: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
FN: 1993
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,09217
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&vid=5ea5ab73fbe62acf59ab28320028c4ae0f55fd68&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %