1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T0879-500ML T0879-25ML T0879-100ML
TCIAT0879-500MLEA 2300 NOK
TCIAT0879-500ML TCIAT0879-25ML TCIAT0879-100ML
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline ≥96.0% (by GC)
1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline
Formel: C₁₂H₁₅N
Kokepunkt: 248°C
Smeltepunkt: –10 °C
Tetthet: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 101°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005813
CAS-nummer: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&vid=d989a0c3560a3a3df1853d58c0f793c1b67502a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %