2-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
M0580-25G
M0580-5G
TCIAM0580-25GEA
1300
NOK
TCIAM0580-25G
TCIAM0580-5G
2-Methylquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2-Methylquinoxaline
Formel:
C₉H₈N₂ MW: 144,18 g/mol Kokepunkt: 245°C Tetthet: 1,11 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 107°C |
MDL nummer:
MFCD00006727 CAS-nummer: 7251-61-8 EINECS: 230-664-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |