α-Terpinene ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-Mentha-1,3-diene, 1-Isopropyl-4-methylcyclohexa-1,3-diene
M0317-25ML M0317-500ML
TCIAM0317-25MLEA 220 NOK
TCIAM0317-25ML TCIAM0317-500ML
α-Terpinene ≥90.0% (by GC)
α-Terpinene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 173°C
Smeltepunkt: –48 °C
Tetthet: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 52°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00001534
CAS-nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
FN: 2319
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,09170
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&vid=f494ea3f3a3a8a64b3adc6da2cb4d2cbad20e1c8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %