1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pentamethylcyclopentadiene, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopenta-1,3-diene, 1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
P1292-5ML P1292-25ML
TCIAP1292-5MLEA 1350 NOK
TCIAP1292-5ML TCIAP1292-25ML
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene ≥93.0% (by GC)
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokepunkt: 60°C
Tetthet: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 44°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001354
CAS-nummer: 4045-44-7
EINECS: 223-743-4
FN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dac43f66c73c5e376d452ac4b548111d43bee0c&vid=9dac43f66c73c5e376d452ac4b548111d43bee0c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %