(±)-2-Methylpiperazine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-Methylpiperazine
M1179-25G M1179-500G
TCIAM1179-25GEA 300 NOK
TCIAM1179-25G TCIAM1179-500G
(±)-2-Methylpiperazine ≥99.0% (by GC)
(±)-2-Methylpiperazine
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 153°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005954
CAS-nummer: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
FN: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b968a4bf8e57e259e3d739f5bdc242dc971978b8&vid=b968a4bf8e57e259e3d739f5bdc242dc971978b8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C