1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
T0148-25ML
T0148-500ML
T0148-100ML
TCIAT0148-25MLEA
220
NOK
TCIAT0148-25ML
TCIAT0148-500ML
TCIAT0148-100ML
1,1,3,3-Tetramethylguanidine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Formel:
C₅H₁₃N₃ Kokepunkt: 163°C Smeltepunkt: –30 °C Tetthet: 0,92 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 60°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008323 CAS-nummer: 80-70-6 EINECS: 201-302-7 FN: 2920 ADR: 8,II |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |