1,2-Dimethylimidazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1,2-Dimethyl-1H-imidazole
D1562-25G D1562-500G D1562-100G
TCIAD1562-25GEA 245 NOK
TCIAD1562-25G TCIAD1562-500G TCIAD1562-100G
1,2-Dimethylimidazole ≥98.0% (by GC)
1,2-Dimethylimidazole
Formel: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Kokepunkt: 205°C
Smeltepunkt: 38 °C
Tetthet: 1,084 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005294
CAS-nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2
FN: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a823fd922d0eabb9d9ea646ecdb7579a34f165b&vid=4a823fd922d0eabb9d9ea646ecdb7579a34f165b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency