1-Methylisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Warning
M0298-1G M0298-100MG
TCIAM0298-1GEA 715 NOK
TCIAM0298-1G TCIAM0298-100MG
1-Methylisoquinoline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₉N
Kokepunkt: 255°C
Smeltepunkt: 10 °C
Tetthet: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 102°C
MDL nummer: MFCD00006902
CAS-nummer: 1721-93-3
EINECS: 217-017-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&vid=689b51d8c99b9c8f321e95b65fc37bc2ce76092f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %