1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole
T2724-25G T2724-5G
TCIAT2724-25GEA 2075 NOK
TCIAT2724-25G TCIAT2724-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC)
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₁₀N₂
MW: 110,16 g/mol
Kokepunkt: 170°C
Smeltepunkt: 30…35 °C
Tetthet: 0,9269 g/cm³ (40 °C)
MDL nummer: MFCD00015536
CAS-nummer: 1072-91-9
FN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&vid=e336510b711927a61fa5acf81fdc18130d84de0b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C