11-Brom-1-undeken ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3576-5G B3576-25G
TCIAB3576-5GEA 730 NOK
TCIAB3576-5G TCIAB3576-25G
11-Brom-1-undeken ≥94.0% (by GC)
11-Brom-1-undeken
Formel: C₁₁H₂₁Br
MW: 233,19 g/mol
Kokepunkt: 115°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040825
CAS-nummer: 7766-50-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&vid=6f64b36e21a91e59c68439e5bcfda69f7e761bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %