5-Bromo-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
B1954-25G
B1954-5G
TCIAB1954-25GEA
1575
NOK
TCIAB1954-25G
TCIAB1954-5G
5-Bromo-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-furaldehyde
Formel:
C₅H₃BrO₂ MW: 174,98 g/mol Kokepunkt: 112°C Smeltepunkt: 74…76 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00159501 CAS-nummer: 1899-24-7 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |