1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobromobenzene, 4-Bromo-3-chlorofluorobenzene
B3349-25G B3349-5G
TCIAB3349-25GEA 1825 NOK
TCIAB3349-25G TCIAB3349-5G
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
MDL nummer: MFCD00142587
CAS-nummer: 110407-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&vid=6d45af4e735666560211f0e735a8d6c1f8de6356&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %