2'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: o-Bromoacetophenone
B0538-25G B0538-5G
TCIAB0538-25GEA 1375 NOK
TCIAB0538-25G TCIAB0538-5G
2'-Bromoacetophenone ≥98.0% (by GC)
2'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 136°C
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000067
CAS-nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&vid=e3c55d7b46629598acd5f108a1b1336941a8c82e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %