5-Brom-1-indanon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
B2342-1G B2342-25G B2342-5G
TCIAB2342-1GEA 310 NOK
TCIAB2342-1G TCIAB2342-25G TCIAB2342-5G
5-Brom-1-indanon ≥98.0% (by GC)
5-Brom-1-indanon
Formel: C₉H₇BrO
MW: 211,06 g/mol
Kokepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 126…127 °C
MDL nummer: MFCD00082718
CAS-nummer: 34598-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d06c1e77687edccc75147cde3f3b3ba8bceb238&vid=4d06c1e77687edccc75147cde3f3b3ba8bceb238&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 129.0 deg-C