5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
B3781-25G B3781-5G
TCIAB3781-25GEA 1875 NOK
TCIAB3781-25G TCIAB3781-5G
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole ≥97.0% (by GC)
5-Bromo-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
MW: 237 g/mol
Kokepunkt: 79°C
MDL nummer: MFCD00236212
CAS-nummer: 33070-32-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96c4a2b41fc07632f5d174677902251b96d70e34&vid=96c4a2b41fc07632f5d174677902251b96d70e34&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %