2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
B3666-1G B3666-5G
TCIAB3666-1GEA 620 NOK
TCIAB3666-1G TCIAB3666-5G
2-Bromo-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
Kokepunkt: 62°C
MDL nummer: MFCD04114128
CAS-nummer: 40273-45-8
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&vid=1895a5bd672e7a7e9a4aa17b0828ab468bf07d54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %