α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
T2311-1G T2311-5G
TCIAT2311-1GEA 500 NOK
TCIAT2311-1G TCIAT2311-5G
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (by GC)
α-Bromo-2-(trifluoromethoxy)toluene
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,03 g/mol
Kokepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32 °C
Tetthet: 1,583 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00236321
CAS-nummer: 198649-68-2
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&vid=d6ec603794ebd6984a50641d184031b508f105c1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %