2-Bromo-5-iodopyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
B3765-25G
B3765-5G
TCIAB3765-25GEA
2025
NOK
TCIAB3765-25G
TCIAB3765-5G
2-Bromo-5-iodopyridine ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-iodopyridine
Formel:
C₅H₃BrIN MW: 283,89 g/mol |
MDL nummer:
MFCD03095201 CAS-nummer: 73290-22-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 121.0 to 125.0 deg-C |