3-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 1-Bromo-3-isocyanatobenzene
I0553-25G I0553-5G
TCIAI0553-25GEA 5900 NOK
TCIAI0553-25G TCIAI0553-5G
3-Bromophenyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
3-Bromophenyl isocyanate
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Kokepunkt: 220°C
Tetthet: 1,586 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002014
CAS-nummer: 23138-55-8
FN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&vid=83f2a1e258a68441fb925392d9109dc754b8ef7c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %