2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
5-Bromo-3-nitropyridin-2-amine, 5-Bromo-3-nitro-2-pyridylamine
A1556-25G
A1556-5G
TCIAA1556-25GEA
1475
NOK
TCIAA1556-25G
TCIAA1556-5G
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine ≥97.0% (by GC)
2-Amino-5-bromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ MW: 218,01 g/mol Smeltepunkt: 215…216 °C |
MDL nummer:
MFCD00047441 CAS-nummer: 6945-68-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 207.0 to 212.0 deg-C |