10-Brom-1-dekanol ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 10-Bromodecanol
B1730-25G B1730-5G
TCIAB1730-25GEA 1650 NOK
TCIAB1730-25G TCIAB1730-5G
10-Brom-1-dekanol ≥85.0% (by GC)
10-Brom-1-dekanol
Formel: HO(CH₂)₉CH₂Br
MW: 237,18 g/mol
Kokepunkt: 169°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00041681
CAS-nummer: 53463-68-6
EINECS: 258-572-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&vid=2bc3f508b0a2a6a23e613f7da8215023f77be34c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 85.0 %