5-Methyl-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
M0254-25ML M0254-500ML
TCIAM0254-25MLEA 220 NOK
TCIAM0254-25ML TCIAM0254-500ML
5-Methyl-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Methyl-2-furaldehyde
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Kokepunkt: 187°C
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 72°C
MDL nummer: MFCD00003232
CAS-nummer: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&vid=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %