3-Cyanobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Formylbenzonitrile
C0429-25G C0429-5G
TCIAC0429-25GEA 3125 NOK
TCIAC0429-25G TCIAC0429-5G
3-Cyanobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kokepunkt: 210°C
Smeltepunkt: 77…79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003344
CAS-nummer: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f87b1e2be6f9ac65a9c3635250b6f807ec49a55&vid=4f87b1e2be6f9ac65a9c3635250b6f807ec49a55&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency