4,4'-DDE ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B0133-1G B0133-5G
TCIAB0133-1GEA 865 NOK
TCIAB0133-1G TCIAB0133-5G
4,4'-DDE ≥99.0% (by GC)
4,4'-DDE
Formel: C₁₄H₈Cl₄
Kokepunkt: 316,5 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88…90 °C
Tetthet: 1,506 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000837
CAS-nummer: 72-55-9
EINECS: 200-784-6
FN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&vid=47568d690988bb3f575666852e1b4586d13c1a8a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency