5-Chloroindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Chloro-1H-indole
C1107-25G C1107-5G
TCIAC1107-25GEA 2450 NOK
TCIAC1107-25G TCIAC1107-5G
5-Chloroindole ≥98.0% (by GC)
5-Chloroindole
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Smeltepunkt: 71…72 °C
MDL nummer: MFCD00005672
CAS-nummer: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060b2e507efab53205d8b2076e08a722d2bc77ed&vid=060b2e507efab53205d8b2076e08a722d2bc77ed&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency