2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2958-25G D2958-5G
TCIAD2958-25GEA 2025 NOK
TCIAD2958-25G TCIAD2958-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-6-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Kokepunkt: 219°C
Smeltepunkt: 47 °C
MDL nummer: MFCD00006064
CAS-nummer: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&vid=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C