3-klorbensofenon ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: m-Chlorobenzophenone
C1775-25G C1775-500G
TCIAC1775-25GEA 570 NOK
TCIAC1775-25G TCIAC1775-500G
3-klorbensofenon ≥98.0% (by GC)
3-klorbensofenon
Formel: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Kokepunkt: 332°C
Smeltepunkt: 83°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009816
CAS-nummer: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&vid=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C