1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1,5-Dichloroanthraquinone
D0328-25G D0328-500G
TCIAD0328-25GEA 595 NOK
TCIAD0328-25G TCIAD0328-500G
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (by GC)
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Kokepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 245…250 °C
Tetthet: 1,63 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00001190
CAS-nummer: 82-46-2
EINECS: 201-424-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96a21e0cbf3e588add4e2767515b4e8331774ab8&vid=96a21e0cbf3e588add4e2767515b4e8331774ab8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 248.0 to 253.0 deg-C
Solubility in hot Nitorobenzen very faint turbidity