2-Chloro-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
C2089-5G C2089-1G
TCIAC2089-5GEA 715 NOK
TCIAC2089-5G TCIAC2089-1G
2-Chloro-4-iodopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃ClIN
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01861983
CAS-nummer: 153034-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d71853d01464022cf34b2d02a53d73a6e8fbb518&vid=d71853d01464022cf34b2d02a53d73a6e8fbb518&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C