3-Chlorothioanisole ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
(3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
C2070-25G
C2070-5G
TCIAC2070-25GEA
970
NOK
TCIAC2070-25G
TCIAC2070-5G
3-Chlorothioanisole ≥96.0% (by GC)
3-Chlorothioanisole
Formel:
C₇H₇ClS MW: 158,65 g/mol Kokepunkt: 244°C Tetthet: 1,206 g/cm³ (25 °C) Flash punkt: 106°C |
MDL nummer:
MFCD00040127 CAS-nummer: 4867-37-2 ADR: 9, |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |