Kobber(I)cyanid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
C1952-300G C1952-25G
TCIAC1952-300GEA 420 NOK
TCIAC1952-300G TCIAC1952-25G
Kobber(I)cyanid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Kobber(I)cyanid
Formel: CCuN
Smeltepunkt: 473°C
Tetthet: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010975
CAS-nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
FN: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 14,02661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43ce64b7b666092aa42260ad1ce8618b21bb6500&vid=43ce64b7b666092aa42260ad1ce8618b21bb6500&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Dark green powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %