Indole-4-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
C2083-1G C2083-5G
TCIAC2083-1GEA 340 NOK
TCIAC2083-1G TCIAC2083-5G
Indole-4-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Indole-4-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00152045
CAS-nummer: 16136-52-0
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9eb44cab8e6ef0272d6037f747f7d62d8a7c69f&vid=c9eb44cab8e6ef0272d6037f747f7d62d8a7c69f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 and le 123.0 deg-C