3'-Methylacetophenone ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
M0191-25ML
M0191-100ML
TCIAM0191-25MLEA
675
NOK
TCIAM0191-25ML
TCIAM0191-100ML
3'-Methylacetophenone ≥97.0% (by GC)
3'-Methylacetophenone
Formel:
C₉H₁₀O MW: 134,18 g/mol Kokepunkt: 219°C Flash punkt: 85°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00008742 CAS-nummer: 585-74-0 EINECS: 209-561-8 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |