Hexadecan-16-olide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Oxa-2-cycloheptadecanone, Hexadecanolactone, Oxacycloheptadecan-2-one, 16-Hexadecanolide
H1219-25G H1219-5G
TCIAH1219-25GEA 2650 NOK
TCIAH1219-25G TCIAH1219-5G
Hexadecan-16-olide ≥97.0% (by GC)
Hexadecan-16-olide
Formel: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Kokepunkt: 188°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00039668
CAS-nummer: 109-29-5
EINECS: 203-662-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea9cc81315714fde6b54f579acee6c11a1f42cc&vid=6ea9cc81315714fde6b54f579acee6c11a1f42cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %