2-Pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pyrrolidin-2-one
P0575-25G P0575-500G
TCIAP0575-25GEA 220 NOK
TCIAP0575-25G TCIAP0575-500G
2-Pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
2-Pyrrolidone
Formel: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Kokepunkt: 245°C
Smeltepunkt: 24…26 °C
Tetthet: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 129 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005270
CAS-nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Indeks: 14,08016
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&vid=40381f263d2ec9a2897e3018f3883cf9507a343c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency