3-Acetylpyridine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
A0112-25G A0112-250G
TCIAA0112-25GEA 395 NOK
TCIAA0112-25G TCIAA0112-250G
3-Acetylpyridine ≥98.0% (by GC)
3-Acetylpyridine
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 150°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006396
CAS-nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,06195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&vid=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %