7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
H0236-25G H0236-5G
TCIAH0236-25GEA 635 NOK
TCIAH0236-25G TCIAH0236-5G
7-Hydroxycoumarin ≥98.0% (by GC)
7-Hydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162,14 g/mol
Kokepunkt: 382 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 204…206 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006878
CAS-nummer: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Indeks: 14,09847
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %